Learn More
Alcohol 3-metoxibencílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422847 100 g 100 g
11412847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15471.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
3-Methoxybenzyl alcohol is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 3-metoxibencílico se utiliza como una materia prima importante y como producto intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en éter y alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6971-51-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00004637
Clave InChI IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
Nombre IUPAC (3-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzyl alcohol
Densidad 1.112
Punto de ebullición 252°C to 254°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 100 g
Beilstein 2042063
Información de solubilidad Soluble in ether,and alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza ≥98%