Learn More
3-Metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481197 100 g 100 g
11461197 5 g 5 g
11471197 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24171.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1527-89-5
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00001801
Clave InChI KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
Nombre IUPAC 3-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzonitrile
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.089
Punto de ebullición 110°C to 111°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.5402
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 1932666
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%