Learn More
3-Metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461197 5 g 5 g
11471197 25 g 25 g
11481197 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24171.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1527-89-5 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1527-89-5
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00001801
Clave InChI KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cyanoanisole, benzonitrile, 3-methoxy, m-anisonitrile, m-methoxybenzonitrile, 3-cyanoanisole, 3-anisonitrile, benzonitrile, m-methoxy, 3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy benzonitrile, m-methoxybenzontrile
PubChem CID 73712
Nombre IUPAC 3-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzonitrile
Punto de fusión 22°C to 24°C
Punto de ebullición 110°C to 111°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Almond-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1932666
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.