Learn More
3-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16422718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422718 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16422718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0760
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
3-Methoxybenzoic acid can be used in the synthesis of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzoic acid
CAS 586-38-9
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Anisic acid 3-Methoxybenzoic acid NSC 27014 NSC 9264 m-Methoxybenzoic acid
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (6.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism