Learn More
3-Metoxibenzhidracida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460017 25 g 25 g
11450017 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20956.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5785-06-8 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5785-06-8
Número MDL MFCD00007601
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzhydrazide
Punto de fusión 90°C to 94°C
Fórmula molecular C8H10N2O2
Cantidad 25 g
Beilstein 2092135
Sinónimo 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
Clave InChI VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Nombre IUPAC 3-metoxibenzohidracida
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 79848
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%