Learn More
3-metoxibencenotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzenethiol |
| CAS | 15570-12-4 |
| Fórmula molecular | C7H8OS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (m-Methoxyphenyl)thiol, 3-Mercaptoanisole, 3-Methoxythiophenol, 3-Methyloxybenzenethiol, m-Methoxybenzenethiol, m-Methoxythiophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8OS/c1-8-6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | COC1=CC(=CC=C1)S |
| Nombre IUPAC | 3-metoxibencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.03 |