Learn More
Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373936 1 g 1 g
11383936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17050.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10130-74-2
Fórmula molecular C7H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 206.64
Número MDL MFCD01318155
Clave InChI JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
Nombre IUPAC cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.46
Punto de ebullición 158°C to 159°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.557
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2093871
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.65
Porcentaje de pureza 97%