Learn More
Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433384 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10433384 5 g Glass bottle 5 g
10001404 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10433384 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398520050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10130-74-2 | C7H7ClO3S | 206.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10130-74-2
Fórmula molecular C7H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 206.65
Número MDL MFCD01318155
Clave InChI JHJKSEKUZNJKGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulphonyl chloride, m-anisolesulfonyl chloride, 3-methoxybenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-methoxy, akos bb-9459, 3-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-methoxybenzene sulfonyl chloride, m-anisolesulphonyl chloride
PubChem CID 2737504
Nombre IUPAC cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3OC6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.65
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.