Learn More
3-Metoxibencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432170 1 g 1 g
11442170 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432170 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28844.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58734-57-9 | Molecular Formula: C7H9NO3S | Molecular Weight: 187.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58734-57-9
Fórmula molecular C7H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 187.21
Número MDL MFCD08704579
Clave InChI VBKIEQKVSHDVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14763060
Nombre IUPAC 3-metoxibencenosulfonamida
SMILES COC1=CC(=CC=C1)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzenesulfonamide
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methoxybenzenesulphonamide, 3-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-methoxy, benzenesulfonamide,3-methoxy, 3-sulphamoylanisole, acmc-20alqa, m-methoxybenzensulfonamid, 3-aminosulphonyl anisole, benzenesulfonamide, 3-methoxy-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.22
Porcentaje de pureza 97%