Learn More
3-metoxibencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzenemethanol |
| CAS | 6971-51-3 |
| Fórmula molecular | C8H10O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3-Methoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-3-methoxybenzene, 3-Methoxybenzyl alcohol, [3-(Methyloxy)phenyl]methanol, m-Anisalcohol, m-Methoxybenzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | (3-metoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |