Learn More
3-metoxibenceno-1,2-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzene-1,2-diamine |
| CAS | 37466-89-0 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-phenylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(N)c1N |
| Nombre IUPAC | 3-metoxibenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 138.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0793 |