Learn More
3-metoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Anisaldehyde |
| CAS | 591-31-1 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0524 |