Learn More
3-Metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491708 25 g 25 g
11401718 100 g 100 g
11411718 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13962.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-31-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3-Methoxybenzaldehyde is used to prepare 3-(3-methoxy-phenyl)-1-phenyl-propenone by reaction with benzldehyde. It is used as an eluent for mono-13C isotopomers of vanillin in normal phase silica gel chromatography. It acts as an inhibitor of 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxibenzaldehído se utiliza para preparar 3-(3-metoxi-fenil)-1-fenil-propenona por reacción con benzaldehído. Se utiliza como eluyente para isotopómeros mono-13C de la vainillina en la cromatografía en gel de sílice en fase normal. Actúa como un inhibidor del metabolismo 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en ácido acético glacial, alcohol, cloroformo, éter, disulfuro de carbono, metanol y soluciones acuosas de hidróxidos alcalinos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-31-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00003361
Clave InChI WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisaldehyde, 3-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-methoxy, m-methoxybenzaldehyde, metamethoxybenzaldehyde, 3-methoxy-benzaldehyde, unii-8zao7s0ivh, ccris 960, meta-anisaldehyde, 8zao7s0ivh
PubChem CID 11569
Nombre IUPAC 3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenzaldehyde
Densidad 1.118
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 121°C (250°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.553
Cantidad 25 g
Beilstein 606013
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in glacial acetic acid,alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,methanol,aqueous solutions of alkali hydroxides.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%