Learn More
3-metoxibenz[a]antraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenz[a]anthracene |
| CAS | 69847-25-2 |
| Fórmula molecular | C19H14O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxybenz[a]anthracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O/c1-20-17-8-9-18-16(11-17)7-6-15-10-13-4-2-3-5-14(13)12-19(15)18/h2-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(ccc3cc4ccccc4cc23)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 258.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1045 |