Learn More
12-acetato de 3-metoxibenz[a]antraceno-12-ol, TRC
Código de producto. 30465584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30465584 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30465584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM260985100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol 12-Acetate
CAS 66240-12-8
Fórmula molecular C21H16O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Methoxybenz[a]anthracen-12-ol Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16O3/c1-13(22)24-21-19-6-4-3-5-14(19)11-16-8-7-15-12-17(23-2)9-10-18(15)20(16)21/h3-12H,1-2H3
SMILES COc1ccc2c(ccc3cc4ccccc4c(OC(=O)C)c23)c1
Peso molecular (g/mol) 316.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1099
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.