Learn More
Clorhidrato de 3-metoxiazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414198 250 mg 250 miligramos
15424198 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57769.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 148644-09-1 | C4H10ClNO | 123.58 g/mol
It is used in the preparation of isoxazole-thiazole derivatives as GABA. It is a receptor inverse agonists for use in the treatment of cognitive disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de derivados de isoxazol-tiazol como GABA. Es un agonista inverso de receptores para el tratamiento de trastornos cognitivos.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148644-09-1
Fórmula molecular C4H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 123.58
Número MDL MFCD06804514
Clave InChI KSXGQRBTBLQJEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyazetidine hydrochloride, 3-methoxy-azetidine hydrochloride, 3-azetidinyl methyl ether hydrochloride, 3-methoxyazetidine hcl, azetidine, 3-methoxy-, hydrochloride, azetidine, 3-methoxy-,hydrochloride 1:1, acmc-20a0d9, ksc495e1t, 3-methoxyazetidinehydrochloride, 3-methoxy-azetidine-hydrochloride
PubChem CID 22242858
Nombre IUPAC 3-metoxiazetidina;clorhidrato
SMILES COC1CNC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyazetidine hydrochloride
Punto de ebullición 143°C to 149°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.58
Porcentaje de pureza 95%