Learn More
3-metoxianilina, Mikromol™
Código de producto. 17911336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17911336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17911336 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0961.10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metoxianilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
CAS 536-90-3
Nombres de analitos o componentes 3-Anisidine (3-Methoxyaniline)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenamine, 3-methoxy-, m-Anisidine (8CI), 3-Methoxybenzenamine, 1-Amino-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-aminobenzene, 3-(Methyloxy)aniline, 3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline, 3-Methoxyphenylamine, NSC 7631, m-Aminoanisole, m-Aminomethoxybenzene, m-Anisylamine, m-Methoxyaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
SMILES COc1cccc(N)c1
Nombre IUPAC 3-metoxianilina
Peso molecular (g/mol) 123.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 123,0684 g/mol