Learn More
3'-Metoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30471970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471970 5 g 5 g
1 options
Product Code. 30471970 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2611155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 586-37-8
Fórmula molecular C9 H10 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Politique de confidentialité.