Learn More
3'-Metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459160 500 g 500 g
11439160 25 g 25 g
11449160 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15604.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 586-37-8 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It is applied in the asymmetric transfer hydrogenation of ketones catalyzed by ruthenium(II) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la hidrogenación por transferencia asimétrica de cetonas catalizadas por complejos de rutenio(II).
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en oscuridad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-37-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00008736
Clave InChI BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methoxyacetophenone, 3-methoxyacetophenone, 3-acetylanisole, m-methoxyacetophenone, 1-3-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 1-3-methoxyphenyl, m-acetanisole, acetophenone, m-methoxy, 1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-methoxy
PubChem CID 11460
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxyacetophenone
Punto de fusión -7°C
Densidad 1.094
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5425
Cantidad 500 g
Beilstein 878552
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%