Learn More
3-Metoxi-propionaldehído (grado técnico), TRC
Código de producto. 30468833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468833 500 mg 500 miligramos
30468479 100 mg 100 miligramos
30469249 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336193500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2806-84-0
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Nombre IUPAC 3-metoxipropanal
SMILES COCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-propionaldehyde (Technical Grade)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524