Learn More
3-Metoxi-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447497 250 mg 250 miligramos
15437497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35286.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37466-89-0 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
3-Methoxy-o-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metoxi-o-fenilendiamina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37466-89-0
Fórmula molecular C7H10N2O
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD08276903
Clave InChI BFLWXPJTAKXXKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diaminoanisole, 2,3-diaminoanisol, diaminoanisole, 3-methoxy-benzene-1,2-diamine, 3-methoxy-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methoxy, 3-methoxy-o-phenylenediamine, 3-methoxy-1,2-benzenediamine, ambkkkkk251, 2-amino-3-methoxyaniline
PubChem CID 184268
Nombre IUPAC 3-metoxibenceno-1,2-diamina
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-o-phenylenediamine
Punto de fusión 39°C to 40°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%