Learn More
Clorhidrato de 3-metoxi-O,a-dimetil-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-O,alpha-dimethyl-tyrosine Hydrochloride |
| CAS | 16024-43-4 |
| Fórmula molecular | C12H17NO4 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | DL-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-12(13,11(14)15)7-8-4-5-9(16-2)10(6-8)17-3;/h4-6H,7,13H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | CC(N)(C(O)=O)CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato del ácido 2-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 275.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.1 |