Learn More
3-metoxi-N-fenilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-N-phenylbenzamide |
| CAS | 6833-23-4 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-13-9-5-6-11(10-13)14(16)15-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | COc1cccc(c1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-N-fenilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 227.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.0946 |