Learn More
3-Metoxi-N,N-dimetilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491448 5 g 5 g
15481448 1 g 1 g
15401458 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55260.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15184-99-3 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15184-99-3
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.236
Número MDL MFCD00011530
Clave InChI IENUHHADGQLQLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-n,n-dimethylbenzylamine, 3-methoxyphenyl methyl dimethylamine, 3-methoxybenzyl dimethylamine, 1-3-methoxyphenyl-n,n-dimethylmethanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl, acmc-20an1l, n,n-dimethyl-3-methoxybenzylamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl benzylamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl-benzenemethanamine
PubChem CID 547434
Nombre IUPAC 1-(3-metoxifenil)-N,N-dimetilmetanamina
SMILES CN(C)CC1=CC(=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
Color Incolora
Densidad 0.984 g/mL
Punto de ebullición 105°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido