Learn More
3-Metoxi-N,N-dimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322666 10 g 10 g
11332666 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08700.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15799-79-8 | Molecular Formula: C9H13NO | Molecular Weight: 151.209 g/mol
N,N-Dimethyl-m-anisidine is a phenyl amide with antineoplastic and antibacterial properties. It can be used to produce C20H19NO4. It will need reagent tributyl orthoformate and solvent propan-2-ol with reaction time of 90 min.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N, N-dimetil-m-anisidina es una fenilamida con propiedades antineoplásicas y antibacterianas. Se puede utilizar para producir C20H19NO4. Necesitará un reactivo de ortoformiato de tributilo y un disolvente de propan-2-ol con tiempo de reacción 90 min
. Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15799-79-8
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00051779
Clave InChI MOYHVSKDHLMMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylaminoanisole, n,n-dimethyl-m-anisidine, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzenamine, 3-methoxyphenyl dimethylamine, 3-dimethylamino-anisole, acmc-1c3gj, m-methoxy-n,n-dimethylanilin, n,n-dimethyl-3-methoxyaniline, n1,n1-dimethyl-3-methoxyaniline, 3-methoxy-n,n-dimethylbenzeneamine
PubChem CID 139977
Nombre IUPAC 3-metoxi-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC(=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Densidad 1.031
Punto de ebullición 113°C to 114°C (6 mmHg)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 1423591
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxy-N,N-dimethylaniline