Learn More
3-metoxi-N-metildesloratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-N-methyldesloratadine |
| CAS | 165739-72-0 |
| Fórmula molecular | C21 H23 Cl N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23ClN2O/c1-24-9-7-14(8-10-24)20-19-6-5-17(22)11-15(19)3-4-16-12-18(25-2)13-23-21(16)20/h5-6,11-13H,3-4,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cnc2C(=C3CCN(C)CC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-3-metoxi-11-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 354.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1499 |