Learn More
3-Metoxi Loratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy Loratadine |
| CAS | 165739-73-1 |
| Fórmula molecular | C23 H25 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25ClN2O3/c1-3-29-23(27)26-10-8-15(9-11-26)21-20-7-6-18(24)12-16(20)4-5-17-13-19(28-2)14-25-22(17)21/h6-7,12-14H,3-5,8-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cc(OC)cnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(8-cloro-3-metoxi-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 412.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.1554 |