Descripción
La 3-metoxi-L-tirosina es un metabolito de la L-Dopa.
Sinónimos:
- 4-Hidroxi-3-metoxi-L-fenilalanina
- L-3-O-Metil-DOPA
- Monohidrato de 3-metoxi-L-tirosina
- 3-Metoxi-L-tirosina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-L-Tyrosine Monohydrate |
| CAS | 200630-46-2 |
| Peso molecular (g/mol) | 229.2 g/mol |
| Cantidad | 250 mg |
| Porcentaje de pureza | 97% |