Learn More
3-Metoxi iminostilbeno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy Iminostilbene |
| CAS | 92483-74-4 |
| Fórmula molecular | C15H13NO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO/c1-17-13-9-8-12-7-6-11-4-2-3-5-14(11)16-15(12)10-13/h2-10,16H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C=Cc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-11H-benzo[b][1]benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0997 |