Learn More
3-Metoxi Favipiravir, TRC
Código de producto. 30179457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179457 5 mg 5 miligramos
30179283 1 mg 1 miligramo
30179320 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM0033505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259794-09-7
Fórmula molecular C6H6FN3O2
Peso molecular (g/mol) 171.13
Sinónimo 6-Fluoro-3-methoxy-2-pyrazinecarboxamide;
Nombre IUPAC 6-fluoro-3-metaxipirazina-2-carboxamida
SMILES COc1ncc(F)nc1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy Favipiravir
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6FN3O2/c1-12-6-4(5(8)11)10-3(7)2-9-6/h2H,1H3,(H2,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0444