Learn More
3-Metoxi Dopamina-D4 Clorhidrato (Mayor) (0,1 mg/mL en Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Metanephrine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1215507-88-2 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H12 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (+/-)-Metanephrine-D3 hydrochloride, 3-Methoxy Dopamine-d4 Hydrochloride (Major) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(trideuteriometilamino)etilo]-2-metoxifenol; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 236.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.1007 |
| Mostrar más |