Learn More
3-Metoxi Desloratadina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy Desloratadine |
| CAS | 165739-63-9 |
| Fórmula molecular | C20 H21 Cl N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21ClN2O/c1-24-17-11-15-3-2-14-10-16(21)4-5-18(14)19(20(15)23-12-17)13-6-8-22-9-7-13/h4-5,10-12,22H,2-3,6-9H2,1H3 |
| SMILES | COc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-3-metaxi-11-piperidina-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 340.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1342 |