Learn More
3-metoxi-d3-benzaldehído, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1219795-07-9 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 3-(methoxy-d3)- (ACI), 3-(Methoxy-d3)benzaldehyde (ACI), m-Anisaldehyde-d3, 3-Methoxy-d3-benzaldehyde, 3-Methoxybenzaldehyde-d3, 3-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 139.1664 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0713 g/mol |
| Mostrar más |