Learn More
3-(Metoxi-d3)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methoxy-d3)-1-propanol |
| CAS | 86013-00-5 |
| Fórmula molecular | C4H7D3O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | OCCCOC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(metoxi-d3)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 93.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.09 |