Learn More
3-metoxibenzopireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy Benzopyrene |
| CAS | 63059-68-7 |
| Fórmula molecular | C21H14O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxy Benzo[a]pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H14O/c1-22-19-11-8-13-6-9-17-16-5-3-2-4-14(16)12-15-7-10-18(19)20(13)21(15)17/h2-12H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35 |
| Peso molecular (g/mol) | 282.34 |