Learn More
3-metoxi androsta-3,5-dien-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one (Androstenedione Methylenolether) |
| CAS | 57144-06-6 |
| Fórmula molecular | C20 H28 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Methoxyandrosta-3,5-dien-17-one, Testosterone Imp. J (EP), Androstenedione Methylenolether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(22-3)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(21)20(16,2)11-9-17(15)19/h4,12,15-17H,5-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19-,20-/m0/s1 |
| SMILES | COC1=CC2=CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-3-metoxi-10,13-dimetil-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |