Learn More
3-Metoxi Paracetamol, TRC
Código de producto. 30012702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012702 10 mg 10 miligramos
30006337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22605010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3251-55-6
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo Acetamide, N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, m-Acetanisidide, 4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide, 3-Methoxyacetaminophen, 3-Methoxy acetaminophen, 3-Methoxyparacetamol, 3-Methoxy paracetamol, 4-Acetamido-2-methoxyphenol, 4-Acetylamino-2-methoxyphenol
Nombre IUPAC N-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acetamida
SMILES COc1cc(NC(=O)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy Acetaminophen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739
Porcentaje de pureza >95%