Learn More
3-Metoxi Paracetamol-d3, TRC
Código de producto. 30482339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482339 2.5 mg 2.50 miligramo
30469370 25 mg 25 miligramos
30473194 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2260522.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-53-4
Fórmula molecular C9 2H3 H8 N O3
Peso molecular (g/mol) 184.207
Sinónimo 4-Acetylamino-2-methoxy-phenol-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)-acetamide-d3, Acetic Acid-(4-hydroxy-3-methoxyanilide)-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3, 2,2,2-Trideuterio-N-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide, 4'-Hydroxy-m-acetanisidide-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-d3, N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3, 3-Methoxyacetaminophen-d3, 3-Methoxy acetaminophen-d3, 3-Methoxyparacetamol-d3, 3-Methoxy paracetamol-d3, 4-(Acetamido-d3)-2-methoxyphenol, 4-(Acetyl-d3-amino)-2-methoxyphenol
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-N-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)acetamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy Acetaminophen-d3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-6(11)10-7-3-4-8(12)9(5-7)13-2/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0927