Learn More
3-metoxi-7alfa-metil-estra-2,5(10)-dien-17beta-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-7alpha-methyl-estra-2,5(10)-dien-17beta-ol |
| CAS | 15506-02-2 |
| Fórmula molecular | C20H30O2 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | (7alpha,17beta)-3-Methoxy-7-methylestra-2,5(10)-dien-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-13-11-14(22-3)4-5-15(13)16-8-9-20(2)17(19(12)16)6-7-18(20)21/h4,12,16-19,21H,5-11H2,1-3H3/t12-,16-,17+,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CCC2=C(C[C@@H](C)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@H]34)C1 |
| Nombre IUPAC | (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-3-metoxi-7,13-dimetil-1,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 302.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.2246 |