Learn More
3-metoxi-7alfa-metil-6beta-(fenilsulfonil)estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-7alpha-methyl-6beta-(phenylsulfonyl) Estradiol |
| CAS | 153004-09-2 |
| Fórmula molecular | C26H32O4S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (6beta,7alpha,17beta)-3-Methoxy-7-methyl-6-(phenylsulfonyl)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32O4S/c1-16-24-20(13-14-26(2)22(24)11-12-23(26)27)19-10-9-17(30-3)15-21(19)25(16)31(28,29)18-7-5-4-6-8-18/h4-10,15-16,20,22-25,27H,11-14H2,1-3H3/t16-,20+,22-,23-,24+,25+,26-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](C)[C@H](c2c1)S(=O)(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (6R,7S,8R,9S,13S,14S,17S)-6-(bencenosulfonil)-3-metoxi-7,13-dimetil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 440.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.2021 |