Learn More
3-metoxi-6-fenilsulfonil-6,7-didehidroestradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-6-phenylsulfonyl-6,7-didehydro Estradiol |
| CAS | 153004-08-1 |
| Fórmula molecular | C27H30O5S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (17beta)-3-Methoxy-6-(phenylsulfonyl)-estra-1,3,5(10),6-tetraen-17-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H30O5S/c1-17(28)32-26-12-11-24-22-16-25(33(29,30)19-7-5-4-6-8-19)23-15-18(31-3)9-10-20(23)21(22)13-14-27(24,26)2/h4-10,15-16,21-22,24,26H,11-14H2,1-3H3/t21-,22-,24+,26-,27+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](CC[C@H]4[C@@H]3C=C(c2c1)S(=O)(=O)c5ccccc5)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17R)-6-(bencenosulfonil)-3-metoxi-13-metil-8,9,11,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 466.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.1814 |