Learn More
Ácido 3-metoxi-5-(trifluorometil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583658 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10583658 5 g 5 g
10287887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583658 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430430050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 871332-97-7 | C8H8BF3O3 | 219.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 871332-97-7
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.95
Número MDL MFCD08056362
Clave InChI GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 5-methoxy-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid, 3-methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, acmc-209qhq
PubChem CID 44717590
Nombre IUPAC ácido [3-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 158.4°C to 160.8°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid, 97%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.