Learn More
3-Metoxi-5-(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495607 1 g 1 g
15405617 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32848.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-56-4
Fórmula molecular C8H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 192.137
Número MDL MFCD09025418
Clave InChI DFOFNISQFZKBEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-5-trifluoromethyl-phenol, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxybenzotrifluoride, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl anisole, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride, 3-methoxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-hydroxy-5-methoxy-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 22571708
Nombre IUPAC 3-metoxi-5-(trifluorometil)fenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.14
Porcentaje de pureza 97%