Learn More
3-Metoxi-5-(trifluorometil)bencilamina, 97 %
Código de producto. 15415547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15415547 250 mg 250 miligramos
15405547 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15415547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32782.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-96-7
Fórmula molecular C9H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 205.18
Número MDL MFCD09025412
Clave InChI WNCDSBLUNYDXQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzylamine, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 22557025
Nombre IUPAC [3-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Índice de refracción 1.4792
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.18
Porcentaje de pureza 97%