Learn More
Cloruro de 3-metoxi-5-(trifluorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15455457 5 g 5 g
15445457 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15455457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32703.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-92-3
Fórmula molecular C9H6ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 238.59
Número MDL MFCD09025410
Clave InChI IHMFMHOCMZSKNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, 5-methoxy-3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy-5-trifluoromethyl
PubChem CID 46737576
Nombre IUPAC cloruro de 3-metoxi-5-(trifluorometil)benzoilo
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.4915
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.59
Porcentaje de pureza 97%