Learn More
Ácido 3-metoxi-5-(trifluorometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470146 250 mg 250 miligramos
15460146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52847.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-metoxi-5-(trifluorometil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua 0,42 g/l @ 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871332-97-7
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.95
Número MDL MFCD08056362
Clave InChI GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 5-methoxy-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid, 3-methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, acmc-209qhq
PubChem CID 44717590
Nombre IUPAC ácido [3-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 159°C to 162°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.42g/L @ 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 98%