Learn More
3-Metoxi-5-nitro-piridin-2-ol (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-5-nitro-pyridin-2-ol |
| CAS | 75710-99-5 |
| Fórmula molecular | C6H6N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-12-5-2-4(8(10)11)3-7-6(5)9/h2-3H,1H3,(H,7,9) |
| SMILES | COC1=CC([N+]([O-])=O)=CNC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-5-nitro-1H-piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 170.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0328 |