Learn More
3-Metoxi-5-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431780 5 g 5 g
11421780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27516.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3209-13-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3209-13-0
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00059261
Clave InChI NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-5-methoxytoluene, phenol, 3-methoxy-5-methyl, 5-methoxy-m-cresol, orcinol monomethyl ether, o-methylorcinol, 3-methoxy-5-methyl-phenol, unii-uya9w3l847, 5-methoxy-3-methylphenol, orcinyl ter, 3-methoxy-5-methylphenol
PubChem CID 76674
Nombre IUPAC 3-metoxi-5-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-methylphenol
Punto de fusión 60°C to 66°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%