Learn More
Ácido 3-metoxi-4-(pivaloiloxi)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methoxy-4-(pivaloyloxy)benzoic Acid |
| CAS | 122665-61-6 |
| Fórmula molecular | C13H16O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-3-methoxybenzoic Acid, 4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)oxy]-3-methoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-13(2,3)12(16)18-9-6-5-8(11(14)15)7-10(9)17-4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15) |
| SMILES | COc1cc(ccc1OC(=O)C(C)(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2,2-dimetilpropanoiloxi)-3-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 252.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0998 |