Learn More
3'-Metoxi-4'-nitroflavona, TRC
Código de producto. 30481755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481755 50 mg 50 miligramos
30479265 5 mg 5 miligramos
30471517 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26636050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145370-39-4
Fórmula molecular C16H11NO5
Peso molecular (g/mol) 297.26
Sinónimo 2-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Nombre IUPAC 2-(3-metaxi-4-nitrofenil)cromeno-4-una
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2OC(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC)=C3)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methoxy-4'-nitroflavone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11NO5/c1-21-16-8-10(6-7-12(16)17(19)20)15-9-13(18)11-4-2-3-5-14(11)22-15/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0637